Stampa…
1,3-Diossolano ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
D5539-500ML D5539-25ML
TCIAD5539-500MLEA 36 EUR
TCIAD5539-500ML TCIAD5539-25ML
1,3-Diossolano ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,3-Diossolano
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 74°C
Flash Pt: -4°C
MDL Number: MFCD00003207
CAS Number: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&vid=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %