1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 102-52-3
Molecular Formula: C7H16O4
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1700020
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008488
Formula:
C₇H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 182…183 °C Densità: 0,997 Flash Pt: 54 °C (129 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008488 CAS Number: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 UN: 3271 ADR: 3,III |