Stampa…
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D5518-200MG D5518-1G
TCIAD5518-200MGEA 65 EUR
TCIAD5518-200MG TCIAD5518-1G
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
Punto di ebollizione: 180°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00152168
CAS Number: 41438-38-4
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %