Stampa…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
148611000 148615000
ACRO148611000EA 34.1 EUR
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formula: C₇H₁₆O₄
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 183 °C (760 mmHg)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008488
CAS Number: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %