2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D5517-1G
D5517-5G
TCIAD5517-1GEA
21
EUR
TCIAD5517-1G
TCIAD5517-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formula:
C₁₁H₁₇N Peso molecolare: 163.26 g/mol Punto di ebollizione: 121°C |
MDL Number:
MFCD00035950 CAS Number: 24544-08-9 EINECS: 246-307-5 |
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |