Stampa…

Dimethylmalononitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D5514-5G D5514-25G
TCIAD5514-5GEA 87 EUR
TCIAD5514-5G TCIAD5514-25G
Dimethylmalononitrile ≥98.0% (by GC)
Dimethylmalononitrile
Formula: C₅H₆N₂
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321253
CAS Number: 7321-55-3
UN: 2926
ADR: 4.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR