Stampa…
Diallyl maleate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Diallyl Maleate
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
D5508-25G D5508-500G
TCIAD5508-25GEA 16 EUR
TCIAD5508-25G TCIAD5508-500G
Diallyl maleate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Diallyl maleate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196.21 g/mol
Punto di ebollizione: 154°C
Punto di fusione: –47°C
Flash Pt: 130°C
MDL Number: MFCD00010763
CAS Number: 999-21-3
EINECS: 213-658-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %