Stampa…
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5486-1G D5486-5G
TCIAD5486-1GEA 39 EUR
TCIAD5486-1G TCIAD5486-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso molecolare: 280,9 g/mol
Punto di ebollizione: 296°C
MDL Number: MFCD00055373
CAS Number: 5411-50-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C