Stampa…
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5475-1G D5475-5G
TCIAD5475-1GEA 75 EUR
TCIAD5475-1G TCIAD5475-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (by GC)
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,22 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
MDL Number: MFCD02684314
CAS Number: 52898-49-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %