Diphenyl Phenylphosphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₈H₁₅O₃P Punto di ebollizione: 165°C Punto di fusione: 75°C |
MDL Number:
MFCD00216888 CAS Number: 3049-24-9 EINECS: 221-261-9 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |