Stampa…
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
D5447-1G D5447-200MG
TCIAD5447-1GEA 212 EUR
TCIAD5447-1G TCIAD5447-200MG
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (by GC)
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₈O₃S
Peso molecolare: 172,20 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11045357
CAS Number: 146796-02-3
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %