Stampa…
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5437-1G D5437-5G
TCIAD5437-1GEA 32 EUR
TCIAD5437-1G TCIAD5437-5G
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formula: C₅H₉N₃O₂S
Peso molecolare: 175,21 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00955713
CAS Number: 78162-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23149f7962b35c3d4f5f6909117de36c7b2e91aa&vid=23149f7962b35c3d4f5f6909117de36c7b2e91aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C