Stampa…
2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5429-1G D5429-5G
TCIAD5429-1GEA 42 EUR
TCIAD5429-1G TCIAD5429-5G
2,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Punto di ebollizione: 172°C
MDL Number: MFCD03427194
CAS Number: 1810-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48449af29deafb8e411ddbf8c602b5e5f155b192&vid=48449af29deafb8e411ddbf8c602b5e5f155b192&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C