1,1,3-Trimethoxypropane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 14315-97-0
Molecular Formula: (CH3O)2CHCH2CH2OCH3
Formula Weight: 134.17
Flash Point: 40°(105°F)
Refractive Index: 1.4000
Boiling Point: 45-46°/17mm
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008490
Formula:
C₆H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 45…46 °C (17 mmHg) Densità: 0,942 Flash Pt: 40 °C (105 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008490 CAS Number: 14315-97-0 UN: 3271 ADR: 3,III |