Stampa…
Dimetilsolfossido ≥99.0% (by GC) per spettrofotometria
Fornitore: TCI
Attenzione
D5293-100ML D5293-500ML
TCIAD5293-100MLEA 16 EUR
TCIAD5293-100ML TCIAD5293-500ML
Dimetilsolfossido ≥99.0% (by GC) per spettrofotometria
Dimetilsolfossido
Formula: (CH₃)₂SO
Punto di ebollizione: 189°C
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00002089
CAS Number: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f204e52e4620b1c83da07d4c7f3222879602703&vid=5443d9dcd1f268c5214fe906f8d4ccb4f0353461&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (270nm) max. 0.40
Absorbance (275nm) max. 0.25
Absorbance (280nm) max. 0.20