2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Decyltetradecan-1-ol
Formula:
C₂₄H₅₀O Peso molecolare: 354.66 g/mol Punto di ebollizione: 177°C Flash Pt: 209°C |
MDL Number:
MFCD00674096 CAS Number: 58670-89-6 EINECS: 261-385-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |