Stampa…

2,6-Dibromoanisole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

D5279-1G D5279-5G
TCIAD5279-1GEA 49 EUR
TCIAD5279-1G TCIAD5279-5G
2,6-Dibromoanisole ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromoanisole
Formula: C₇H₆Br₂O
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: 13°C
MDL Number: MFCD00093270
CAS Number: 38603-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&vid=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR