Stampa…
1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5274-1G D5274-5G
TCIAD5274-1GEA 92 EUR
TCIAD5274-1G TCIAD5274-5G
1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,3-Dibromo-5-dodecylbenzene
Formula: C₁₈H₂₈Br₂
Punto di fusione: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 231606-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=631da1f001c6620ad0d47f932f2d8d7fde448f70&vid=631da1f001c6620ad0d47f932f2d8d7fde448f70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %