Stampa…
2-Decylthiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D5240-1ML D5240-5ML
TCIAD5240-1MLEA 65 EUR
TCIAD5240-1ML TCIAD5240-5ML
2-Decylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Decylthiophene
Formula: C₁₄H₂₄S
Peso molecolare: 224,41 g/mol
Punto di ebollizione: 167°C
MDL Number: MFCD00715761
CAS Number: 24769-39-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %