Stampa…
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5235-250MG D5235-50MG
TCIAD5235-250MGEA 302 EUR
TCIAD5235-250MG TCIAD5235-50MG
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (by HPLC)
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA)
Formula: C₁₇H₁₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00870555
CAS Number: 117570-53-3
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%