Stampa…
4,4'-Dibromobenzophenone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Synonyms: Bis(4-bromophenyl) ketone
D5211-5G D5211-1G
TCIAD5211-5GEA 127 EUR
TCIAD5211-5G TCIAD5211-1G
4,4'-Dibromobenzophenone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4,4'-Dibromobenzophenone
Formula: C₁₃H₈Br₂O
Peso molecolare: 340.01 g/mol
Punto di ebollizione: 395°C
MDL Number: MFCD00016330
CAS Number: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=421ac36198f38044368c0bde10891403adbd26fb&vid=421ac36198f38044368c0bde10891403adbd26fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C