Stampa…
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5200-1G D5200-5G
TCIAD5200-1GEA 54 EUR
TCIAD5200-1G TCIAD5200-5G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (by GC)
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16621162
CAS Number: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&vid=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %