Stampa…
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5187-1G D5187-5G
TCIAD5187-1GEA 41 EUR
TCIAD5187-1G TCIAD5187-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,16 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD05663712
CAS Number: 1736-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&vid=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C