Stampa…
1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5168-1G D5168-5G
TCIAD5168-1GEA 29 EUR
TCIAD5168-1G TCIAD5168-5G
1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₂Br₂
Punto di ebollizione: 317°C
MDL Number: MFCD00017787
CAS Number: 1646-54-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f80ab677e30e767782345bfdf5570d6e1a3c9ed&vid=9f80ab677e30e767782345bfdf5570d6e1a3c9ed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C