Stampa…

1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D5134-1G D5134-5G
TCIAD5134-1GEA 49 EUR
TCIAD5134-1G TCIAD5134-5G
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Formula: C₉H₁₀F₂
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
MDL Number: MFCD12405568
CAS Number: 183245-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&vid=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR