Stampa…
N,N-Diethylbenzamide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5123-25G D5123-100G
TCIAD5123-25GEA 53 EUR
TCIAD5123-25G TCIAD5123-100G
N,N-Diethylbenzamide ≥95.0% (by GC)
N,N-Diethylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Punto di ebollizione: 280°C
MDL Number: MFCD00026726
CAS Number: 1696-17-9
EINECS: 216-912-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325fdcb9a964e8dccf4d092bdf66688f2892112d&vid=325fdcb9a964e8dccf4d092bdf66688f2892112d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %