Stampa…
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D5121-1G D5121-5G
TCIAD5121-1GEA 53 EUR
TCIAD5121-1G TCIAD5121-5G
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone ≥95.0% (by GC)
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 113°C
MDL Number: MFCD00130266
CAS Number: 53012-41-2
EINECS: 258-292-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b39dbc31801fe8b76ef270a2d5aa9304840d3ef0&vid=b39dbc31801fe8b76ef270a2d5aa9304840d3ef0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %