Stampa…

α-Chloro-3,4-difluorotoulene ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene

D5117-5G D5117-25G
TCIAD5117-5GEA 38 EUR
TCIAD5117-5G TCIAD5117-25G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene ≥96.0% (by GC)
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,57 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
MDL Number: MFCD00236218
CAS Number: 698-80-6
UN: 3265
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR