Stampa…
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5113-1G D5113-5G
TCIAD5113-1GEA 70 EUR
TCIAD5113-1G TCIAD5113-5G
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥96.0% (by GC)
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Punto di ebollizione: 87°C
MDL Number: MFCD01319996
CAS Number: 130336-16-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b147b85987162a67c58e268101ce98d5501c0607&vid=b147b85987162a67c58e268101ce98d5501c0607&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %