Stampa…
3',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
D5111-1G D5111-5G
TCIAD5111-1GEA 27 EUR
TCIAD5111-1G TCIAD5111-5G
3',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',5'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
MDL Number: MFCD00045189
CAS Number: 14401-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32537fe3611ee1d041e182865e4bc753889a34d5&vid=32537fe3611ee1d041e182865e4bc753889a34d5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %