Stampa…
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5099-1G D5099-5G
TCIAD5099-1GEA 22 EUR
TCIAD5099-1G TCIAD5099-5G
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Br₂NO
Peso molecolare: 266,9200 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD05663709
CAS Number: 13472-60-1
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 and le 52.0 deg-C