Stampa…
2,6-Diethynylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5097-200MG D5097-1G
TCIAD5097-200MGEA 46 EUR
TCIAD5097-200MG TCIAD5097-1G
2,6-Diethynylpyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Diethynylpyridine
Formula: C₉H₅N
Peso molecolare: 127,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09039127
CAS Number: 75867-46-8
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C