Stampa…
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D5063-5G D5063-25G
TCIAD5063-5GEA 61 EUR
TCIAD5063-5G TCIAD5063-25G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₆H₁₀F₃NO
Punto di ebollizione: 160°C
Flash Pt: 43°C
MDL Number: MFCD00192034
CAS Number: 360-92-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %