Stampa…
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D5058-1G D5058-5G
TCIAD5058-1GEA 46 EUR
TCIAD5058-1G TCIAD5058-5G
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
9,10-Dihydroacridine
Formula: C₁₃H₁₁N
Peso molecolare: 181,24 g/mol
Punto di ebollizione: 348°C
MDL Number: MFCD00022256
CAS Number: 92-81-9
EINECS: 202-192-3
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C