Stampa…

2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2,2-Difluoroethylacetate

D5040-5G D5040-25G
TCIAD5040-5GEA 165 EUR
TCIAD5040-5G TCIAD5040-25G
2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (by GC)
2,2-Difluoroethyl acetate
Formula: C₄H₆F₂O₂
Peso molecolare: 124,09 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
MDL Number: MFCD00069133
CAS Number: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&vid=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR