Stampa…
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D5029-1G D5029-5G
TCIAD5029-1GEA 50 EUR
TCIAD5029-1G TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (by GC)
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formula: C₁₈H₂₆Si₂
Punto di ebollizione: 140°C
CAS Number: 1379822-08-8
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C