Stampa…

9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine

D5028-200MG D5028-1G D5028-5G
TCIAD5028-200MGEA 37 EUR
TCIAD5028-200MG TCIAD5028-1G TCIAD5028-5G
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine ≥98.0% (by GC)
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine
Formula: C₁₅H₁₅N
Peso molecolare: 209,29 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
MDL Number: MFCD00030130
CAS Number: 6267-02-3
EINECS: 228-436-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2008cbd94ff869cfb847d8acfb636c79003c5b12&vid=2008cbd94ff869cfb847d8acfb636c79003c5b12&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR