Stampa…
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dibromo-m-xylene
D5004-5G D5004-25G
TCIAD5004-5GEA 58 EUR
TCIAD5004-5G TCIAD5004-25G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,96 g/mol
Punto di ebollizione: 256°C
MDL Number: MFCD00154984
CAS Number: 615-87-2
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C