Stampa…

3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 3,3''-Dibromo-m-terphenyl

D4999-200MG D4999-1G
TCIAD4999-200MGEA 49 EUR
TCIAD4999-200MG TCIAD4999-1G
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (by GC)
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₂Br₂
Peso molecolare: 388,10 g/mol
Punto di ebollizione: 225°C
MDL Number: MFCD28138089
CAS Number: 95962-62-2
UN: 3152
ADR: 9,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR