Dimetilacetale per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 64 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –113 °C Densità: 0,8505 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008493 CAS Number: 534-15-6 EINECS: 208-589-8 UN: 2377 ADR: 3,II Merck Index: 13,03253 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -113 °C |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 63 - 65 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 200 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Refractive Index | 1.3665 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |