Stampa…

1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester

Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo

D4990-5G D4990-25G
TCIAD4990-5GEA 35 EUR
TCIAD4990-5G TCIAD4990-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formula: C₁₁H₈F₁₂O₂
Peso molecolare: 400,17 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080658
CAS Number: 2261-99-6
EINECS: 218-863-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR