Stampa…
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4983-1G D4983-5G
TCIAD4983-1GEA 38 EUR
TCIAD4983-1G TCIAD4983-5G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271.8849 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09835192
CAS Number: 156682-52-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %