Dimetilacetale ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1-Dimetossi-etano
Purity: 98+%
CAS No.: 534-15-6
Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Sweet
Melting Point: -113°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1697039
Merck Reference: 14,3226
UN No.: 2377
MDL No.: MFCD00008493
Formula:
C₄H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 63…65 °C Punto di fusione: –113 °C Densità: 0,852 Flash Pt: –17 °C (1 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008493 CAS Number: 534-15-6 EINECS: 208-589-8 UN: 2377 ADR: 3,II Merck Index: 14,3226 |