Stampa…
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4956-1G D4956-5G
TCIAD4956-1GEA 38 EUR
TCIAD4956-1G TCIAD4956-5G
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Punto di ebollizione: 52°C
MDL Number: MFCD00085007
CAS Number: 3447-53-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %