Stampa…

1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D4951-1ML D4951-5ML
TCIAD4951-1MLEA 36 EUR
TCIAD4951-1ML TCIAD4951-5ML
1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0% (by GC)
1,4-Dimethoxy-2-butyne
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 157°C
Punto di fusione: –39°C
Flash Pt: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048069
CAS Number: 16356-02-8
UN: 3271
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR