Stampa…
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
D4936-1G D4936-5G
TCIAD4936-1GEA 51 EUR
TCIAD4936-1G TCIAD4936-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0% (by GC)
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,15 g/mol
Punto di ebollizione: 167°C
MDL Number: MFCD00042253
CAS Number: 1583-83-1
EINECS: 216-434-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %