Stampa…
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
D4933-1G D4933-5G
TCIAD4933-1GEA 22 EUR
TCIAD4933-1G TCIAD4933-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Peso molecolare: 182,09 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: –14°C
MDL Number: MFCD00042494
CAS Number: 393-38-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %