Stampa…
2,6-Dimethylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4927-5G D4927-25G
TCIAD4927-5GEA 51 EUR
TCIAD4927-5G TCIAD4927-25G
2,6-Dimethylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
MDL Number: MFCD00037166
CAS Number: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C