Stampa…
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4926-5G D4926-25G
TCIAD4926-5GEA 43 EUR
TCIAD4926-5G TCIAD4926-25G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Punto di ebollizione: 148°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037828
CAS Number: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %