Stampa…
α,α-Difluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4914-5G D4914-25G
TCIAD4914-5GEA 56 EUR
TCIAD4914-5G TCIAD4914-25G
α,α-Difluoroanisole ≥98.0% (by GC)
α,α-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00068184
CAS Number: 458-92-4
EINECS: 207-283-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %